Learn More
DWK Life Sciences Pinzas de engarce Wheaton™ E-Z
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cierres con tapón articulado de 13 mm
Cierres con tapón articulado de 20 mm
Cierres de aluminio de 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Etiquetadas para una identificación rápida
- Mango ergonómico corto y acolchado
- Mordazas de encapsulado pulidas
- Conjunto de resorte
- Tope ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cierres con tapón articulado de 20 mm |