Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C a rosca con tapones con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11511185 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2.0 ml
4 ml
4.0 ml
8 ml
8,0 mL
12 ml
16 ml
24 ml
Diámetro exterior (imperial):
12mm
12 mm
15mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño del tapón:
GPI 13-425
GPI 8-425
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Color Tamaño del tapón unitSize
11511185 12 ml 19 mm Transparente GPI 13-425 paquete de 200
10550372 16 ml 21 mm Transparente GPI 13-425 paquete de 200
10343083 4 ml 15 mm Transparente GPI 13-425 200 PCS
13401459 24 ml 23 mm Transparente GPI 13-425 paquete de 200
10006621 8,0 mL 17 mm Ámbar GPI 8-425 paquete de 200
12422741 1,8 mL 12 mm Ámbar GPI 8-425 paquete de 200
10696833 2.0 ml 12mm Ámbar GPI 8-425 paquete de 200
11728929 8 ml 17 mm Transparente GPI 13-425 200 PCS
11768929 2 ml 12 mm Transparente GPI 8-425 200 PCS
10781323 4.0 ml 15mm Ámbar GPI 8-425 paquete de 200
10698052 1,8 mL 12 mm Transparente GPI 8-425 200 PCS
11 options
Código de producto. 11511185
Marca: DWK Life Sciences 224745
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado. Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
Con un precio económico al envasarse viales y tapones de rosca por separado.Los viales de muestras Wheaton™ E-C están disponibles en vidrio transparente o de color ámbar.
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles que proporcionan una resistencia química superior
  • Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo I de la USP y ASTM E 438 tipo I, clase A
  • Viales ámbar fabricados con vidrio de borosilicato conforme a los requisitos de transmisión de la luz de USP Tipo I para proteger muestras fotosensibles
  • Viales envasados en paquetes de 100 unidades envueltos al vacío, lo que reduce la contaminación del corrugado
  • Tapones de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
  • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B y lámina de PTFE para muestras orgánicas
  • Los viales y tapones son esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) PTFE/caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 19 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 12 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 3,2 dr.
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón GPI 13-425
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 68 mm