Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton 33. Los viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™ tienen un precio económico y se han envasado de manera práctica en dos paquetes envueltos al vacío que reducen la contaminación del material corrugado presente en los envases tradicionales.
Marca: DWK Life Sciences W226060
217.33 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Los tapones se envasan por separado.
- Opción de vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
125 mm |
30 mm | |
60 ml | |
15 dr | |
Tapón de rosca | |
USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14