Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™
Código de producto. 10627374 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
20 ml
24,0 mL
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 143
paquete de 200
Código de producto. 10627374
Marca: DWK Life Sciences 224701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton 33. Los viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™ tienen un precio económico y se han envasado de manera práctica en dos paquetes envueltos al vacío que reducen la contaminación del material corrugado presente en los envases tradicionales.
  • Los tapones se envasan por separado.
  • Opción de vidrio transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Volumen (métrico) 2,0 ml
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca
Altura (métrico) 35 mm
Certificaciones/conformidad USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.