Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
20 ml
24,0 mL
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 143
paquete de 200
Descripción
- Los tapones se envasan por separado.
- Opción de vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 19 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 12,0 mL |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 3,2 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Altura (métrico) | 65 mm |