Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
20 ml
24,0 mL
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 143
paquete de 200
Descripción
- Los tapones se envasan por separado.
- Opción de vidrio transparente o ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 23 mm |
Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
Volumen (métrico) | 24,0 mL |
Volumen (imperial) | 6,5 dr. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Altura (métrico) | 85 mm |
Documentos
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Tamaño : 14.8 MB
Título del producto
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido