Learn More
DWK Life Sciences Viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™
Código de producto. 10250422 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,8 mL
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
20 ml
24,0 mL
40 ml
60 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 143
paquete de 200
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
10250422 8,0 mL Ámbar 200 PCS
11738789 20 ml Transparente paquete de 200
11748789 40 ml Transparente 200 PCS
11768789 1,8 mL Ámbar 200 PCS
10776864 4,0 ml Ámbar 200 PCS
11768779 1,8 mL Transparente 200 PCS
10627374 2,0 ml Transparente paquete de 200
10145843 4,0 ml Transparente paquete de 200
10532184 12,0 mL Transparente 200 PCS
11728789 16,0 mL Transparente 200 PCS
10463265 24,0 mL Transparente 200 PCS
11758789 60 ml Transparente paquete de 143
10103733 2 ml Ámbar paquete de 200
13 missing translation for 'options'
Código de producto. 10250422
Marca: DWK Life Sciences 224714
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles Wheaton 33. Los viales de muestras de vidrio de borosilicato E-C con cierre de rosca sin tapones Wheaton™ tienen un precio económico y se han envasado de manera práctica en dos paquetes envueltos al vacío que reducen la contaminación del material corrugado presente en los envases tradicionales.
  • Los tapones se envasan por separado.
  • Opción de vidrio transparente o ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 17 mm
Material Vidrio de borosilicato
Volumen (métrico) 8,0 mL
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 2,2 dr.
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 60 mm