Learn More
Beschreibung
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Spezifikation
Spezifikation
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de medicamentos farmacéuticos y productos biotecnológicos; almacenamiento y transporte de principios activos sensibles a la luz, sustancias a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 136 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.