Learn More
DWK Life Sciences Frasco de DURAN™, con rosca DIN
BIOPHARMA
Código de producto. 15346788 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 120
paquete de 210
paquete de 280
paquete de 30
paquete de 360
paquete de 48
paquete de 540
paquete de 940
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15346788 1000 ml paquete de 210
15360594 25 ml paquete de 10
15416474 25 ml paquete de 940
15380594 100 ml paquete de 10
15436474 100 ml paquete de 540
15390594 250 ml paquete de 10
15446474 250 ml paquete de 280
15336788 500 ml paquete de 360
13524960 500 ml paquete de 10
13534960 1000 ml paquete de 10
15356788 2000 ml paquete de 120
13544960 2000 ml paquete de 10
11945048 5000 ml cada uno
15366788 5000 ml paquete de 48
11955048 10.000 mL cada uno
15376788 10 l paquete de 30
11965048 20.000 mL cada uno
15386788 20 l paquete de 12
18 options
Código de producto. 15346788
Marca: DWK Life Sciences 818015403
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una gama de frascos y cierres de alta calidad, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
  • Fabricado en vidrio neutro de borosilicato 3.3 tipo 1
  • Incluye cubiertas protectoras contra el polvo
  • Graduados
  • No incluye tapones de rosca
  • Disponibles en intervalo de volumen de 25 a 20 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (33,8 oz.)
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato
Graduated Sí