Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Dounce Dura-Grind™
Código de producto. p-156064 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
0,5 oz., 15 ml
7 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10682963 7 ml cada uno
10149611 0,5 oz., 15 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10682963
Marca: DWK Life Sciences 357572
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una alternativa a las trituradoras de tejido de vidrio
El mecanizado de precisión a partir del acero inoxidable número 316 proporciona una alternativa resistente a las trituradoras de tejido de vidrio Dounce
  • El mortero y la mano de mortero simple se suministran como un conjunto adaptado con una tolerancia exigente de 0,013 mm
  • La acción suave de la mano de mortero requiere menos esfuerzo que las trituradoras de tejido de vidrio
  • El mortero tiene un fondo plano que hace posible colocarlo en posición vertical
  • La unidad no se puede esterilizar en autoclave o solo esterilizar
  • Longitud total: 171 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,23 oz
Capacidad (métrico) 7mL
Longitud del tubo (imperial) 4,48 in
Longitud (imperial) 6,73 in
Longitud (métrico) 171mm
Longitud del tubo (métrico) 114mm
Material Acero inoxidable
Diámetro exterior del tubo (imperial) 1,37 in
Diámetro exterior del tubo (métrico) 35mm
Capacidad 7 ml