Learn More
DWK Life Sciences Trituradora de tejido Wheaton™ Dounce Dura-Grind™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
El mecanizado de precisión a partir del acero inoxidable número 316 proporciona una alternativa resistente a las trituradoras de tejido de vidrio Dounce
- El mortero y la mano de mortero simple se suministran como un conjunto adaptado con una tolerancia exigente de 0,013 mm
- La acción suave de la mano de mortero requiere menos esfuerzo que las trituradoras de tejido de vidrio
- El mortero tiene un fondo plano que hace posible colocarlo en posición vertical
- La unidad no se puede esterilizar en autoclave o solo esterilizar
- Longitud total: 171 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,5 oz |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Longitud del tubo (imperial) | 4,48 in |
| Longitud (imperial) | 6,73 in |
| Longitud (métrico) | 171mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 114mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior del tubo (imperial) | 1,37 in |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 35mm |
| Capacidad | 0,5 oz., 15 ml |