Learn More
DWK Life Sciences Tubos de bidón desechables Wheaton™
Código de producto. p-166144 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
75 mL
150 mL
Diámetro exterior (imperial):
0,29 in
0,47 in
0,7 in
Diámetro exterior (métrico):
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 24
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12407321 75 mL 0,47 in 1,2 cm paquete de 24
12497311 25 mL 0,29 in 0,75 cm paquete de 100
12417321 150 mL 0,7 in 1,8 cm paquete de 24
3 options
Código de producto. 12407321
Marca: DWK Life Sciences 885302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Economía y comodidad de uso
  • Solo tiene que insertar el tubo vacío en el bidón, mantener el pulgar sobre la parte superior y retirar la muestra
  • Las unidades de vidrio sódico-cálcico se rompen fácilmente para su eliminación rápida
  • Longitud: 43 in (109cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de bidón
Material Vidrio sodocálcico
Capacidad (imperial) 2,53 oz
Capacidad (métrico) 75 mL
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una recuperación rápida y sencilla de muestras
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in
Diámetro exterior (métrico) 1,2 cm
Longitud (imperial) 43 in
Longitud (métrico) 109,2 cm