Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Deck Kit for Compact Roller System for Mini Bottles
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Puede añadir hasta un máximo de 2 kits por unidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de cubierta |
| Peso (imperial) | 9 lb |
| Peso (métrico) | 4 kg |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica para frascos pequeños |
| Incluye | Cubierta para rodillos montada, 4 postes de soporte, correa de transmisión, hardware necesario e instrucciones de montaje |