Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Deck Kit for Compact Roller System for Mini Bottles
Código de producto. 10563133 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Carbón
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
10563133 Carbón cada uno
12458952 Negro cada uno
2 options
Código de producto. 10563133
Marca: DWK Life Sciences W348920CH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de soporte para frascos pequeños se puede agregar al aparato de cultivo en artículos con forma cilíndrica para frascos pequeños para alojar cuatro frascos adicionales por soporte.
  • Puede añadir hasta un máximo de 2 kits por unidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de cubierta
Peso (imperial) 9 lb
Peso (métrico) 4 kg
Color Carbón
Para utilizar con (equipo) Aparato de cultivo de rodillos para frascos pequeños
Incluye Cubierta para rodillos montada, 4 postes de soporte, correa de transmisión, hardware necesario e instrucciones de montaje