Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™
Código de producto. p-206810 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapones de 13 mm
Tapones de 30 mm
Tipo de producto:
Dispositivo de retirada de tapones manual
Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tipo de producto unitSize
10628332 Tapones de 30 mm Dispositivo de retirada de tapones manual cada uno
10044241 Tapones de 13 mm Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas cada uno
2 options
Código de producto. 10628332
Marca: DWK Life Sciences 224357
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas pinzas de engarce se utilizan para cierres con tapón articulado y para cierres de aluminio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapones de 30 mm
Para utilizar con (equipo) Cierres con tapón articulado y cierres de aluminio
Tipo de producto Dispositivo de retirada de tapones manual