Learn More
DWK Life Sciences Dispositivos de retirada de tapones Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapones de 13 mm
Tapones de 30 mm
Tipo:
Dispositivo de retirada de tapones manual
Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de tapón | Tapones de 13 mm |
| Tipo | Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas |
| Para utilizar con (equipo) | Cierres con tapón articulado y cierres de aluminio |