Learn More
DWK Life Sciences Ampolla criogénica de 1,2 ml Cryule™ Wheaton™, sin marcar, vidrio transparente
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Hecha de vidrio de borosilicato de baja extracción para protegerla contra cambios en el pH y mantener la pureza de los contenidos
- El diseño especial permite el almacenamiento a bajas temperaturas, así como una rápida descongelación
- Las ampollas se pueden sellar herméticamente a presión o con punta
Información de órdenes
Se suministra con tapones acoplados en 10 bolsas de 50 por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 0,43 in, 11,8 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 1,2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la conservación de muestras biológicas; almacenamiento a bajas temperaturas |
| Altura (imperial) | 2,28 in |
| Cantidad | 144/Paq. |
| Certificaciones/conformidad | USP Tipo I, ASTM E438, Tipo I, Clase A |
| Altura (métrico) | 58 mm |