Learn More
DWK Life Sciences™ Ampollas criogénicas Gold-Band™ Wheaton™ Cryule™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
- La función Gold-Band indica la graduación
- Las puntas de las ampollas graduadas se quita fácilmente sin necesidad de limarlas
- Diseñado para almacenamiento a baja temperatura y descongelación rápida
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Ampolla Vacule |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 1 cm, 0,39 in |
| Altura (métrico) | 10,8 cm |
| Altura (imperial) | 4,25 in |
| Diámetro del área superior (métrico) | 1 cm |
| Diámetro del área superior (imperial) | 0,39 in |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438 Tipo I |