Learn More
DWK Life Sciences™ Cajas para congelador desechables Wheaton™ Cryule™
Código de producto. 12623415 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
5 x 5 x 1,25 in (12,7 x 12,7 x 3,2 cm)
5 x 5 x 1,75 in (12,7 x 12,7 x 4,4 cm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 15
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12623415 5 x 5 x 1,75 in (12,7 x 12,7 x 4,4 cm) paquete de 15
11612919 5 x 5 x 1,25 in (12,7 x 12,7 x 3,2 cm) paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12623415 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor 651492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilícelo en congeladores o a temperatura ambiente
Utilícelo en congeladores o a temperatura ambiente
  • Almacena viales criogénicos de 1 y 2 ml
  • Tiene capacidad para 81 viales de fondo redondo o independientes
  • Las cajas de cartón soportan temperaturas de nitrógeno líquido hasta -196°C
  • Envase de cartón con recubrimiento de polietileno para su uso con fase de vapor de nitrógeno líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Desechables
Material Caja de cartón
Forma Cuadrada
Tipo Congelador
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de viales criogénicos en congeladores o a temperatura ambiente
Admite 81 Viales Cryule de fondo plano o redondeado
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 5 x 1,75 in (12,7 x 12,7 x 4,4 cm)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Altura (imperial) 1,75 in
Altura (métrico) 4,4 cm