Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo redondo y tapón de rosca externa
Código de producto. 11754279 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
Marking Spot:
No
Sí
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Altura (métrico):
35 mm
49 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot Esterilidad Altura (métrico) unitSize
11754279 2 ml Sí No estéril 49 mm paquete de 1000
11734269 1,2 ml Sí Estéril 35 mm 500 PCS
11744269 2 ml Sí Estéril 49 mm 500 PCS
11764279 2 ml No No estéril 49 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 11754279
Marca: DWK Life Sciences W985850
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de rosca externa se puede retirar fácilmente con una mano
  • El vial criogénico exacto con fondo redondo soporta una RFC máxima de hasta 17 000 × g
  • Su inigualable tapón de sellado supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la máxima protección de las muestras durante el transporte y exige una manipulación con congelación y descongelación
  • Los lotes están certificados como estériles y apirógenos y no contienen ARNasa/ADNasa ni endotoxinas, por lo que la integridad de las muestras está garantizada
  • Fabricados en polipropileno criogénico virgen de baja adherencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Natural
Diámetro exterior (imperial) 0,47 in, 12 mm
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Altura (imperial) 1.92 pulg
Modelo Forma redonda
Estilo de rosca Externo
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 1000/caja
Marking Spot Sí
Certificaciones/conformidad DOT, IATA
Altura (métrico) 49 mm