Learn More
DWK Life Sciences Viales criogénicos CryoELITE™ Wheaton™ con fondo autoestable
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Fabricado en polipropileno virgen de grado criogénico y baja adherencia
- Para soluciones de alta recuperación
- Lote certificado como libre de ARNasa/ADNasa y endotoxinas, una garantía de la integridad del producto
- Su junta supera lo requerido por las normativas DOT e IATA, lo que garantiza la protección de las muestras durante el transporte y la manipulación con congelación y descongelación
- Con una etiqueta de escritura
- Intervalo de temperatura: De -196 °C a +121 °C
- Estéril
- Disponible en tamaño de 0,5 ml en color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,47 in, 12 mm |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 0,5 mL |
| Altura (imperial) | 1.92 pulg |
| Estilo de rosca | Externo |
| Sin ARNasa | Sí |
| Sin ADNasa | Sí |
| Mostrar más |