Learn More
DWK Life Sciences Conexión Wheaton™ con tapones fenólicos negros
Código de producto. 12694773 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tamaño de rosca:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 12694773
Marca: DWK Life Sciences 125500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El conector de rosca de conexión Wheaton™ se une de forma segura a dos componentes de vidrio con rosca exterior sin ganchos, resortes ni abrazaderas.La configuración de tapón de rosca crea un sello hermético sin grasa.
  • Superficie de contacto inerte
  • De fácil montaje
  • La conexión se puede utilizar bajo presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte
  • Los conectores fenólicos tienen una temperatura de funcionamiento de hasta 180 °C.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza bajo presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte
Tipo de producto de semicelda
Tamaño de rosca 24-400, 24-400