Learn More
DWK Life Sciences Conexión Wheaton™ con tapones fenólicos negros
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Superficie de contacto inerte
- De fácil montaje
- La conexión se puede utilizar bajo presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte
- Los conectores fenólicos tienen una temperatura de funcionamiento de hasta 180 °C.
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza bajo presión moderada para generar un gas o entregar un reactivo bajo una atmósfera inerte |
| Tipo de producto | de semicelda |
| Tamaño de rosca | 13-425, 22-400 |