Learn More
DWK Life Sciences Cierres para componentes estériles Wheaton™ CompletePAK™
Código de producto. p-7221818 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 285
Código de producto. Tamaño del tapón Color del tapón unitSize
17922681 13 mm Azul paquete de 285
17932681 13 mm Rojo paquete de 285
17972621 20 mm Azul paquete de 125
17942581 20 mm Rojo paquete de 125
4 options
Código de producto. 17922681
Marca: DWK Life Sciences W988010S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La línea de productos DWK Life Sciences Wheaton™ CompletePAK™ es una gama de viales con tapones de rosca, tapones de caucho y cierres esterilizados listos para su uso y que están disponibles, y se pueden personalizar para cualquier aplicación que reduzca su cadena de suministro debido a nuestra capacidad de solución de una sola fuente.
  • Estéril
  • Cápsula separable
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material Aluminio
Esterilidad Estéril
N.º por caja 285
Línea de productos WheatonTM CompletePAK
Tipo de tapón Sello plegable estéril
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Vial de suero de 2 ml
Certificaciones/conformidad USP 788, 85 y 71; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)