Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Código de producto. 17922671 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
24 mm
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de tapón:
Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Tapón de suero Omni Flex
Tapón de suero estéril UltraPure
Tamaño de la unidad:
1 set
Cantidad:
104/paq.
278/paq.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Color del tapón Tipo de tapón unitSize Cantidad
17922671 22 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set -
17992661 - Azul Tapón de suero estéril UltraPure 1 set 278/paq.
17972661 - Azul Tapón de suero Omni Flex 1 set 278/paq.
17952581 - Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set 278/paq.
17902671 - Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 1 set 278/paq.
17982581 - Rojo Tapón de suero Omni Flex 1 set 278/paq.
17912671 - Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set 278/paq.
17942671 22 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure 1 set -
17932671 22 mm Azul Tapón de suero Omni Flex 1 set -
17952591 22 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 1 set -
17972671 22 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex 1 set -
17952601 22 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set -
17962671 24 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure 1 set 104/paq.
17952671 24 mm Azul Tapón de suero Omni Flex 1 set 104/paq.
17982671 24 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set 104/paq.
17992671 24 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 1 set 104/paq.
17992571 24 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex 1 set 104/paq.
17912681 24 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 1 set 104/paq.
18 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17922671
Marque: DWK Life Sciences W991008ACPMP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
  • Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
  • Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
  • Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
  • Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
  • The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
  • The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
  • Glass Containers for Pharmaceutical Use
  • USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
  • Ready-to-Use, Just-in-Time
  • Minimum 180 day shelf life from time of shipment
  • Container Closure Integrity (CCI) validation
  • Available in amber for photosensitive contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Color del tapón Azul
Color Amber
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material Borosilicate Glass
Esterilidad Estéril
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Compounding pharmaceuticals, Aseptic filling of injectable drug products, Drug discovery, Drug research, Freeze drying / lyophilized drug products, Large and small molecule drug packaging
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
Línea de productos CompletePAK ModPAK
Material del cierre Bromobutyl
Tipo de tapón Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Tamaño del tapón 20 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP <788>/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP <85>/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP <71>/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP <660>/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP <381>/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial de suero
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.