Description
- Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
- Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
- Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
- Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
- Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
- The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
- The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
- Glass Containers for Pharmaceutical Use
- USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
- Ready-to-Use, Just-in-Time
- Minimum 180 day shelf life from time of shipment
- Container Closure Integrity (CCI) validation
- Available in amber for photosensitive contents
Spécification
Spécification
| Color del tapón | Azul |
| Color | Amber |
| Diámetro exterior (imperial) | 22 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Single-use |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Compounding pharmaceuticals, Aseptic filling of injectable drug products, Drug discovery, Drug research, Freeze drying / lyophilized drug products, Large and small molecule drug packaging |
| Graduado | No |
| Incluye | Vial, tapón y cierre |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?