Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Código de producto. 17912681 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
22 mm
24 mm
Color del tapón:
Azul
Rojo
Tipo de tapón:
Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Tapón de suero Omni Flex
Tapón de suero estéril UltraPure
Cantidad:
104/paq.
278/paq.
Tamaño de la unidad:
1 set
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Color del tapón Tipo de tapón Cantidad unitSize
17912681 24 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set
17992661 - Azul Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set
17972661 - Azul Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set
17952581 - Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set
17902671 - Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 278/paq. 1 set
17982581 - Rojo Tapón de suero Omni Flex 278/paq. 1 set
17912671 - Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo 278/paq. 1 set
17942671 22 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set
17932671 22 mm Azul Tapón de suero Omni Flex - 1 set
17922671 22 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set
17952591 22 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure - 1 set
17972671 22 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex - 1 set
17952601 22 mm Rojo Tapón Omni Flex Igloo Lyo - 1 set
17962671 24 mm Azul Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set
17952671 24 mm Azul Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set
17982671 24 mm Azul Tapón Omni Flex Igloo Lyo 104/paq. 1 set
17992671 24 mm Rojo Tapón de suero estéril UltraPure 104/paq. 1 set
17992571 24 mm Rojo Tapón de suero Omni Flex 104/paq. 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17912681 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W991017ACPMP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Range of crimp top vials, rubber stoppers and seals that are sterilized ready-to-use and are off- the-shelf, and can be customized for any application reducing your supply chain due to our one source solution capability.
  • Six inventory matched kits conveniently packed into a single shipper case.
  • Sterilized, off-the-shelf, ready-to-use (RtU) primary packaging components
  • Focuses your effort on core competencies and reduces lead time
  • Streamlines process and frees up valuable clean room space USP /EP 2.9.19
  • Particulate Matter in Injections, USP /EP 2.6.1,
  • The Bacterial Endotoxins Test and USP / EP 2.6.14
  • The Sterility Test, USP /EP 3.2.1
  • Glass Containers for Pharmaceutical Use
  • USP /EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • Complete manufacturing & certificate of analysis traceability
  • Ready-to-Use, Just-in-Time
  • Minimum 180 day shelf life from time of shipment
  • Container Closure Integrity (CCI) validation
  • Available in amber for photosensitive contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Color Amber
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material Borosilicate Glass
Esterilidad Estéril
Desechables Single-use
Volumen (métrico) 10 mL
Para utilizar con (aplicación) Compounding pharmaceuticals, Aseptic filling of injectable drug products, Drug discovery, Drug research, Freeze drying / lyophilized drug products, Large and small molecule drug packaging
Graduado No
Incluye Vial, tapón y cierre
Línea de productos CompletePAK ModPAK
Material del cierre Bromobutyl
Tipo de tapón Tapón Omni Flex Igloo Lyo
Cantidad 104/paq.
Tamaño del tapón 20 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad USP <788>/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP <85>/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP <71>/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP <660>/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, and USP <381>/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Vial de suero