Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, transparente
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
Tipo de tapón:
Estéril ultrapuro
OmniFlex 3G
OmniFlex 3G estéril
Tapón Igloo Lyo OmniFlex 3G
Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril OmniFlex 3G
Tapón de suero estéril ultrapuro
Color (sello):
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 158
paquete de 200
paquete de 210
Description
La línea de productos Wheaton CompletePAK es una gama de viales con tapones para encapsular, tapones de caucho y cierres listos para usar y personalizables para cualquier aplicación
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Una amplia variedad de componentes estériles independientes y en kits: una solución para cualquier aplicación
- Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
- Certificado de fabricación completo de trazabilidad de análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test y USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, y USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Certificación de integridad de cierre del envase (CCI) disponible previa solicitud
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Specifications
Specifications
| Color (sello) | Rojo |
| Color | Transparente |
| Material | Bromobutilo, Vidrio |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| Incluye | Vial, tapón y cierre |
| N.º por caja | 158 |
| Línea de productos | Wheaton™ CompletePAK |
| Tipo de tapón | Tapón Igloo Lyo estéril OmniFlex 3G |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction