Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Kits, transparente
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
La línea de productos Wheaton CompletePAK es una gama de viales con tapones para encapsular, tapones de caucho y cierres listos para usar y personalizables para cualquier aplicación
- Productos esterilizados, no estanterías, listos para su uso (RtU)
- Una amplia variedad de componentes estériles independientes y en kits: una solución para cualquier aplicación
- Las soluciones en kits ofrecen cantidades iguales de componentes RtU para reducir los desechos.
- Certificado de fabricación completo de trazabilidad de análisis
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test y USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use, y USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- Configuraciones a granel CompletePAK™ ModPAK
- Listos para su uso, justo a tiempo, vida útil mínima de 3 meses desde el momento del envío
- Certificación de integridad de cierre del envase (CCI) disponible previa solicitud
Certifications
USP <788>, <85> y <71>; certificado de integridad de cierre de recipientes (CCI)
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Azul |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Incluye | Vial, tapón y cierre |
| N.º por caja | 200 |
| Línea de productos | Wheaton™ CompletePAK |
| Tipo de tapón | Tapón de suero estéril OmniFlex 3G |
| Tamaño del tapón | 20 mm |
| Mostrar más |