Descripción
- Productos suministrados listos para el uso
- Se reducen los plazos de entrega
- Permite centrar los esfuerzos en las principales competencias
- No hay que invertir en el equipo necesario para limpiar y preparar el material de vidrio o los recipientes de plástico
- Se libera un espacio valioso en la sala blanca
- Se limita el número de proveedores que se requieren para ofrecer un producto de envasado integral
- Ámbar para contenido fotosensible
- Procesos validados
- Ahorro importante de tiempo y dinero sin renunciar a un producto de alta calidad y con dinamización del proceso
- Soluciones de envasado integrales de un solo proveedor
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Color | Amber |
| Material | Borosilicate Glass |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Light Sensitive Parenteral Preparations and Ready-to-Use Applications |
| Graduado | No |
| Incluye | Vial, tapón y cierre |
| N.º por caja | 278 |
| Mostrar más |