Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Con tapones revestidos de PTFE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 mL
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Descripción
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
- Transparente para facilitar la visualización del contenido
- Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
- Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,04 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 84 mm |
| Altura (imperial) | 3,3 in |
| Revestimiento del tapón | PTFE/Espuma |
| Mostrar más |