Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Con tapones revestidos de PTFE
Código de producto. 12329839 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 mL
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12329839 500 mL paquete de 24
12309839 125 ml paquete de 24
12319839 250 ml paquete de 24
12339839 2000 ml paquete de 6
10666453 4000 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12329839 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,11 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 133 mm
Altura (imperial) 5,23 in
Revestimiento del tapón PTFE/Espuma
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63-400 mm
Diámetro (métrico) 79 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca