Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Con tapones revestidos de PTFE
Código de producto. 12309839 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 mL
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12309839 125 ml paquete de 24
12319839 250 ml paquete de 24
12329839 500 mL paquete de 24
12339839 2000 ml paquete de 6
10666453 4000 ml paquete de 4
5 options
Código de producto. 12309839
Marca: DWK Life Sciences W216929
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,04 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 84 mm
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón PTFE/Espuma
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca