Learn More
DWK Life Sciences Frascos de boca ancha estándar transparentes Wheaton™: Con tapones revestidos de PTFE
Código de producto. 10666453 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 mL
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10666453 4000 ml paquete de 4
12309839 125 ml paquete de 24
12319839 250 ml paquete de 24
12329839 500 mL paquete de 24
12339839 2000 ml paquete de 6
5 options
Código de producto. 10666453
Marca: DWK Life Sciences W216933
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
Ideales para el almacenamiento de materiales secos y muestras
  • Transparente para facilitar la visualización del contenido
  • Su abertura ancha facilita el acceso al contenido
  • Hombros redondeados
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones. Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 130 oz., 4000 ml
Capacidad (métrico) 4000 ml
Capacidad (imperial) 130 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 6,18 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 256 mm
Altura (imperial) 10,07 in
Revestimiento del tapón PTFE/Espuma
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 89-400 mm
Diámetro (métrico) 157 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca