Learn More
Cole-Parmer™ Viales de vidrio transparente Wheaton™ con tapón de rosca con revestimiento de PTFE/caucho
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
- Los viales de muestras con rosca económicos se han fabricado con vidrio de borosilicato de bajos extraíbles 33 transparente
- Elija viales de color ámbar para sus materiales sensibles a la luz
- Los viales están disponibles con un tapón fenólico con revestimiento de caucho, un tapón fenólico con revestimiento de caucho/exterior de PTFE o sin tapón
- El envasado al vacío reduce los contaminantes
- Los tapones se envasan por separado
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 43/64 pulg, 17 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Altura (imperial) | 63,10 mm (2-31/64 pulgadas) |
| Modelo | Fondo plano |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tamaño del tapón | 15 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Altura (métrico) | 63 mm |