Descripción
- Abertura grande del 40 %
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Se utiliza con cierres de aluminio de 11 mm
- Inserto de volumen limitado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de sílice |
| Volumen (métrico) | 1,8 mL |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Cantidad | 1000/caja |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |