Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares without Caps
Código de producto. 12399809 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Tamaño del tapón:
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 84
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12399809 500 mL 48-400 mm paquete de 40
12359809 30 mL 24-400 mm paquete de 280
12369809 60 mL 28-400 mm paquete de 240
12860764 125 ml 33-400 mm paquete de 120
12389809 250 mL 43-400 mm paquete de 84
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12399809 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216902
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Square shape maximizes lab storage space
  • Fabricados con vidrio sodocálcico transparente de Tipo III de la USP
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • El vidrio transparente facilita la visualización del contenido
  • La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16,9 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,67 in
Material Vidrio sodocálcico
Altura (métrico) 167 mm
Altura (imperial) 6,57 in
Tamaño del tapón 48-400 mm
Diámetro (métrico) 68 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca