Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Código de producto. p-2713616 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
120/caja
24/caja
240/caja
280/caja
40/caja
48/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 24
paquete de 240
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
10173342 15 ml 48/caja paquete de 48
10011412 30 mL 48/caja paquete de 48
12309809 30 mL 280/caja paquete de 280
10730435 60 mL 48/caja paquete de 48
12319809 60 mL 240/caja paquete de 240
10316852 125 mL 24/caja paquete de 24
12329809 125 mL 120/caja paquete de 120
10673683 250 mL 24/caja paquete de 24
10153102 500 mL 24/caja paquete de 24
12349809 500 mL 40/caja paquete de 40
10 options
Código de producto. 10173342
Marca: DWK Life Sciences W216871
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 0,5 oz, 15 ml
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,2 in
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 48/caja
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 64 mm
Altura (imperial) 2,52 in
Revestimiento del tapón Polivinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 26 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca