Learn More
DWK Life Sciences Frascos cuadrados transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de Poly-Seal™
Código de producto. 12379799 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12379799 30 mL 24-400 mm paquete de 48
12369799 15 ml 20-400 mm paquete de 48
12389799 60 mL 28-400 mm paquete de 48
12399799 125 ml 33-400 mm paquete de 24
4 options
Código de producto. 12379799
Marca: DWK Life Sciences W216890
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma cuadrada maximiza el espacio de almacenamiento en el laboratorio
  • Vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III
  • Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Altura (métrico) 74 mm
Altura (imperial) 2,91 in
Revestimiento del tapón Polyseal
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 24-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca