Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston Wheaton™ sin tapones
Código de producto. 12359749 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 60
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12359749 30 mL 20-400 mm paquete de 432
12369749 60 mL 20-400 mm paquete de 288
12379749 125 ml 22-400 mm paquete de 160
12389749 250 ml 24-400 mm paquete de 108
10205789 500 ml 28-400 mm paquete de 60
12309759 1000 ml 33-400 mm paquete de 12
6 options
Código de producto. 12359749
Marca: DWK Life Sciences W216830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
  • Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material De cristal
Color del tapón Blanco
Altura (métrico) 79 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 3,1 in
Revestimiento del tapón Poli/vinilo
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca