Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston Wheaton™ sin tapones
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
- Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 3,7 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 206 mm |
| Tipo de producto | Frasco redondo Boston |
| Altura (imperial) | 8,1 in |
| Mostrar más |