Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston Wheaton™ sin tapones
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 288
paquete de 432
paquete de 60
Descripción
Ideal para disolventes, productos químicos o almacenamiento de muestras
- Vidrio sodocálcico transparente conforme al Tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16,9 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,95 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |