Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de TFE
Código de producto. 10661233 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Material:
De cristal
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
10661233 60 ml Vidrio sodocálcico paquete de 24
10061512 30 ml De cristal paquete de 48
10631993 125 ml De cristal paquete de 24
10737944 250 ml De cristal paquete de 12
10153152 500 mL Vidrio sodocálcico paquete de 12
10443522 1000 mL De cristal paquete de 12
6 options
Código de producto. 10661233
Marca: DWK Life Sciences W216807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,53 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad EPA, FDA
Altura (métrico) 94 mm
Altura (imperial) 3,7 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca