Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de TFE
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,88 in |
| Material | De cristal |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | EPA, FDA |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |