Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes Wheaton™ con tapones con revestimiento de TFE
Código de producto. 10153152 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Material:
De cristal
Vidrio sodocálcico
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
10153152 500 mL Vidrio sodocálcico paquete de 12
10061512 30 ml De cristal paquete de 48
10661233 60 ml Vidrio sodocálcico paquete de 24
10631993 125 ml De cristal paquete de 24
10737944 250 ml De cristal paquete de 12
10443522 1000 mL De cristal paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10153152 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Información de órdenes
Disponible con tapones acoplados o sin tapones (solicitar tapones por separado).
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP tipo III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 mL
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,95 pulg
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Blanco
Certificaciones/conformidad EPA, FDA
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 168 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Altura (imperial) 6,6 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 75 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí