Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes con tapones con revestimiento de polivinilo Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Envase:
Paquete Valu-Bulk
Paquete práctico
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
Descripción
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
- La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
- Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo
- Disponible en cajas de cartón prácticas particionadas o Valu-Bulk™
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
Compliance
Vidrio sodocálcico conforme a USP tipo III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,95 pulg |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | Paquete práctico |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | EPA, FDA |
| Altura (métrico) | 168 mm |
| Mostrar más |