Learn More
DWK Life Sciences Frascos redondos tipo Boston transparentes con tapones cónicos con revestimiento de PE Wheaton™
Código de producto. 12379729 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño del tapón:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12379729 30 mL 20-400 mm paquete de 48
12389729 60 mL 20-400 mm paquete de 24
12399729 125 mL 22-400 mm paquete de 24
12309739 250 mL 24-400 mm paquete de 12
12319739 500 mL 28-400 mm paquete de 12
12329739 1000 mL 33-400 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12379729 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216812
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • Muy adecuado para el almacenamiento y la toma de muestras de líquidos; el vidrio sodocálcico transparente de tipo III permite ver el contenido
  • La boca estrecha permite el vertido de líquidos cuidadosamente para prevenir derrames
Los frascos en paquetes prácticos vienen con etiquetas de comunicación de riesgos para la identificación del contenido y etiquetas de signos de manipulación para proteger la integridad de las muestras durante el transporte o el almacenamiento a largo plazo.
Información de órdenes
Los tapones se pueden pedir por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30 ml
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 1,22 in
Material Vidrio sodocálcico
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad EPA, FDA
Altura (métrico) 79 mm
Altura (imperial) 3,1 in
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca