Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Código de producto. 10779721 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Incluye:
Matraz, propulsor y tapones
Solo matraces
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10779721
Marca: DWK Life Sciences 356882
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
  • El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
  • Tapón con revestimiento de caucho de silicona
  • Esterilizables en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Caucho de silicona
Diámetro exterior (imperial) 4,3 in
Diámetro del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Capacidad (métrico) 500 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (imperial) 7,4 in
Altura (métrico) 19 cm
Incluye Matraz, propulsor y tapones
Revestimiento de superficie Resina PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 11 cm
Tamaño del tapón Entre 10 y 44 cm