Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
- El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
- Tapón con revestimiento de caucho de silicona
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho de silicona |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Incluye | Matraz, propulsor y tapones |
| Revestimiento de superficie | Resina PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Tamaño del tapón | Entre 10 y 44 cm |