Learn More
DWK Life Sciences Matraces de vía lateral para rotor Celstir™ sin camisa de agua
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
8 L
Incluye:
Matraz, propulsor y tapones
Solo matraces
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Proporciona una superficie máxima entre el cultivo y el matraz de vidrio
- El propulsor de vidrio con revestimiento de resina de PTFE no sobresale por el tapón y tiene un hoyuelo inferior para una agitación más eficiente
- Tapón con revestimiento de caucho de silicona
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Caucho de silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 7 in |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 4,5 cm |
| Capacidad (métrico) | 3000 mL |
| Altura (imperial) | 13,4 in |
| Altura (métrico) | 34,1 cm |
| Incluye | Matraz, propulsor y tapones |
| Revestimiento de superficie | Resina PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 17,8 cm |
| Mostrar más |