Learn More
DWK Life Sciences Tubos a granel Wheaton™ (para uso farmacéutico y de laboratorio)
Código de producto. 12379969 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,35 mm
Grosor (métrico):
2,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) unitSize
12379969 6,35 mm 2,3 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 12379969
Marca: DWK Life Sciences W2246220203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los kits incluyen la platina y la boquilla dispensadora de polipropileno
Tubo translúcido de silicona curada con platino USP Clase VI para uso médico, de laboratorio y farmacéutico
Para utilizar con la cabeza de la bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y la cabeza de la bomba opcional de 1,6 mm
  • Esterilizable en autoclave y por radiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,35 mm
Material Silicona curada con platino
Longitud global (imperial) 50 ft
Longitud global (métrico) 1520 cm
Grosor (imperial) 0,09 in
Grosor (métrico) 2,3 mm
Para utilizar con Cabezal de bomba estándar de 2,3 mm de Wheaton y cabezal de bomba opcional de 1,6 mm
Esterilidad Estériles
Tipo de producto Tubos a granel